Learn More
Buerkle™ Spatel LaboPlast, Einweg, PS, 150 mm
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8658017 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Enthält:
Ohne Hülse
Transparente Hülse
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Enthält unitSize
15326317 Ohne Hülse 10 Stück
15336317 Transparente Hülse 10 Stück
2 options
Artikelnummer. 15326317
Marke: Buerkle™ 53780009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Einwegspatel Spatel LaboPlast, Einweg, PS, 150 mm wird in unserem Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert, montiert und für den Einweg-Bedarf einzeln verpackt.Langer, ergonomisch geformter, stabiler Handgriff und eine spitze Klinge. Ideal für die Probenahme von Pulver, Granulaten und Pasten.
Der Einwegspatel LaboPlast™ aus Polystyrol wird in unserem Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert, montiert und für den Einweg-Bedarf einzeln verpackt.
Durch den langen, ergonomisch geformten, stabilen Handgriff und eine spitze Klinge, ist es möglich selbst mit diesem Einwegprodukt direkt in Gebinde wie Papier- oder Kunststoffsäcke einzustechen. Der Einwegspatel ist ideal für die Probenahme von Pulver, Granulaten und Pasten.
Der Spatel mit transparenter Verschluss-Hülse kann nach der Probenahme sofort wieder verschlossen und die genommene Probe kontaminationsfrei gesichert werden.
  • PS, weiß
  • Einzeln verpackt
  • Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  • Mit EU-Lebensmittel und FDA-Zulassung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Menge 10/Packung
Farbe Weiß
Zertifizierung/Konformität FDA
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Einweg-Spatel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Probenahme bei Pulvern, Granulaten, Pasten und Lebensmitteln
Länge (metrisch) Sägeblatt 150 mm
Enthält Ohne Hülse
Material Polystyrol
Grifftyp ergonomisch geformt
Länge (metrisch) 263 mm