Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ Einwegschaufel
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Enthält:
Deckel
Ohne Abdeckung
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Einwegschaufel mit oder ohne Abdeckung
- Polystyrol, weiß
- Einzeln verpackt
- Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
- Mit EU-Lebensmittel- und FDA-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Mit Deckel |
| Kapazität (metrisch) | 25 mL |
| Einwegprodukt | Ja |
| Produkttyp | Einwegschaufel |
| Enthält | Deckel |
| Material | Polystyrol |
| Länge (metrisch) | 142 mm |