Läs mer
Läs mer
Buerkle™ LaboPlast™ Einwegschaufel
Handla allt Bürkle Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Enthält:
Deckel
Ohne Abdeckung
Förpackningsstorlek:
10 Stück
Beskrivning
Einwegschaufel mit oder ohne Abdeckung
- Polystyrol, weiß
- Einzeln verpackt
- Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
- Mit EU-Lebensmittel- und FDA-Zulassung
Specifikationer
Specifikationer
| Menge | 10 |
| Beschreibung | Ohne Abdeckung |
| Sterilität | Unsteril |
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Farbe | Weiß |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
| Enthält | Ohne Abdeckung |
| Material | Polystyrol |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering