Learn More
Buerkle™ MicroDispo™ Disposable Sampler
Click to view available options
Länge (metrisch):
500 mm
1000 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
- Ergonomischer Griff
- HDPE
- Im Reinraum hergestellt
- Optional mit Gammastrahlen sterilisierbar
- 21 mm Durchm.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Disposampler |
| Material | HDPE |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Einwegprodukt | Ja |
| Sterilität | Steril |
| Länge (metrisch) | 500 mm |