Learn More
Buerkle™ MicroDispo™ Disposable Sampler
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8349016
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
500 mm
1000 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
20 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Sterilität Packungsgröße
10738513 500 mm Unsteril 20 Stück
10554673 500 mm Steril 20 Stück
10093982 1000 mm Steril 20 Stück
10626013 1000 mm Unsteril 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10738513 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53932240
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Extrahiert kleine Probenmengen für die Analyse. Buerkle™ SteriPlast™ MicroDispo nimmt präzise Zielpunktproben von frei fließenden Pulvern und kleinkörnigem Schüttgut.
  • Ergonomischer Griff
  • HDPE
  • Im Reinraum hergestellt
  • Optional mit Gammastrahlen sterilisierbar
  • 21 mm Durchmesser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Einwegprobengeber
Material HDPE
Autoklavierbar Not Autoclavable
Beschreibung Einzeln verpackt
Grifftyp ergonomisch
Kapazität (angloamerikanisch) 0.34 oz.
Kapazität (metrisch) 10 ml
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
No. of Chambers 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Frei fließende Pulver und kleinkörniges Schüttgut
Länge (angloamerikanisch) 24.84 in.
Länge (angloamerikanisch) Welle 19.69 in.
Länge (metrisch) 500 mm
Länge (metrisch) Welle 500 mm
Breite (angloamerikanisch) 0.827 in.
Breite (metrisch) 21 mm