Learn More
KNF™ LABOPORT™ Membran-Vakuumpumpe für Feuchtgas
Artikelnummer. 10538251
Change view
Click to view available options
Flussrate:
60 LPM
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate
10538251 60 LPM
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10538251 Lieferant KNF™ Lieferanten-Nr. 049625/049661
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemisch beständige, ölfreie Membran-Vakuumpumpe mit PTFE-Köpfen, PTFE-beschichteten Membranen und FFPM-Ventilen. Ein integriertes Selbsttrocknungssystem verhindert die Ansammlung von Kondensaten in den Pumpenköpfen.
Ideal für Anwendungen mit extrem nassen Dämpfen.
  • Korrosions- und lösungsmittelbeständig
  • Ein integriertes Selbsttrocknungssystem verhindert die Ansammlung von Kondensaten in den Pumpenköpfen
  • Wartungsfrei
  • Strukturierte Membran für lange Lebensdauer
  • Kompakt und tragbar
  • Durchflussrate von 10 bis 60 l/min
  • Vakuum bis zu 2 mbar abs.
Specifications
Elektrische Anforderungen 230 V 50 Hz 245 W
Tiefe (metrisch) 167 mm
Material PTFE
Wirkleistung 245 W
Gewicht (metrisch) 13.4 kg
Flussrate 60 LPM
Frequenz 50 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 228 mm
Gesamtlänge (metrisch) 341 mm
Pumpentyp Vakuumpumpe
Anwendungen Destillation
Maximaler Druck 1 bar
Spannung 230 V