Learn More
KNF™ LABOPORT™ Membran-Vakuumpumpen N 820 G und N 840 G
Artikelnummer. 17034237
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
20 l/min
34 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
17034237 20 l/min 1 Stück
17225123 34 l/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17034237 Lieferant KNF™ Lieferanten-Nr. 317121/313452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2320.00 €
    1968.65 € / 1 Stück
    Sparen 351.35 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemisch beständige, kompakte und ölfreie Membran-Vakuumpumpe mit manueller Drehzahlregelung zur Anpassung der Pumpenkapazität an Ihre spezifische Anwendung. Mit Gasballast, PTFE-/TFM-Köpfen, PTFE-beschichteten Membranen und FFPM-Ventilen.
Geeignet für eine Vielzahl an Laboranwendungen, einschließlich extrem aggressiver/korrosiver Gase und Dämpfe.
  • Endvakuum (max.): 6 mbar (abs.)
  • Regelbare Steuerung der Geschwindigkeit
  • ATEX-konform nach (Ex) II 2/-G IIB+H2 T3 nur in Innenatmosphären
  • Ideal für extrem aggressive/korrosive Gase und Dämpfe
  • Sauberer, 100 % ölfreier Betrieb
Spezifikation
Max. Vakuum 6 mbar abs.
Regelung Integrierte Drehzahlregelung
Motortyp DC-B
Stromstärke 0,35 bis 0,66 A
Zertifizierung/Konformität NRTL-Zertifizierung, TÜV, gemäß UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2, Nr. 61010-1. Zertifikatnummer U8 045055 0021 Rev. 00. Zu den Richtlinien gehören: 2011/65/E/ (RoHS), 2014/30/EU (EMC), 2006/42/EG (MRL). DIN EN 50581, DIN EN 1012-2, DIN EN ISO 12100, DIN EN 61010-1, DIN EN 61326-1
Abmessungen (L x B x H) 163 x 220 x 259 mm
Material PTFE/TFM-Köpfe, PTFE-beschichtete Membranen und FFPM-Ventile
Modell N 820 G
Steckertyp EU, UK
Produktlinie LABOPORT
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 40 °C
Flussrate 20 l/min
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 220 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 259 mm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 163 mm
Pumpentyp Membran-Gaspumpe
Schutzart Gehäuse IP30.
Anzahl Pumpenköpfe 2
Resistenzeigenschaften Chemisch beständig
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 5 °C
Anwendungen Entgasend
Ölsorte Ölfrei
Anzahl Stufen 2
Maximaler Druck 0,1 bar G
Spannung 100/240 V