Learn More
KNF™ LABOPORT™ Membran-Vakuumpumpen N 820 G und N 840 G
Description
Geeignet für eine Vielzahl an Laboranwendungen, einschließlich extrem aggressiver/korrosiver Gase und Dämpfe.
- Endvakuum (max.): 6 mbar (abs.)
- Regelbare Steuerung der Geschwindigkeit
- ATEX-konform nach (Ex) II 2/-G IIB+H2 T3 nur in Innenatmosphären
- Ideal für extrem aggressive/korrosive Gase und Dämpfe
- Sauberer, 100 % ölfreier Betrieb
Specifications
Specifications
| Max. Vakuum | 6 mbar abs. |
| Regelung | Integrierte Drehzahlregelung |
| Motortyp | DC-B |
| Stromstärke | 0,6 bis 1,0 A |
| Zertifizierung/Konformität | NRTL-Zertifizierung, TÜV, gemäß UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2, Nr. 61010-1. Zertifikatnummer U8 045055 0021 Rev. 00. Zu den Richtlinien gehören: 2011/65/E/ (RoHS), 2014/30/EU (EMC), 2006/42/EG (MRL). DIN EN 50581, DIN EN 1012-2, DIN EN ISO 12100, DIN EN 61010-1, DIN EN 61326-1 |
| Abmessungen (L x B x H) | 177 x 240 x 289 mm |
| Material | PTFE/TFM-Köpfe, PTFE-beschichtete Membranen und FFPM-Ventile |
| Modell | N840G |
| Steckertyp | EU, UK |
| Produktlinie | LABOPORT |
| Show More |