Learn More
KNF LABOPORT™ Vakuumpumpsystem
Chemiefestes Vakuumpumpsystem bestehend aus chemiefester Membran-Vakuumpumpe, Basisplatte, Abscheider saugseitig, Hochleistungskondensator druckseitig und Vakuum-Controller.
5589.00 € - 6097.00 €
Spezifikation
Max. Vakuum | 6 mbar |
---|---|
Regelung | Ferngesteuerter Vakuumregler |
Motortyp | Bürstenlos, DC |
Enthält | Membran-Vakuumpumpe, Grundplatte, Abscheider auf Saugseite, Hochleistungskondensator auf Druckseite und Vakuumregler |
Zertifizierung/Konformität | CE |
Produktcode | Marke | Modell | Flussrate | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Flussrate | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17708514
|
KNF
329849/338082 |
SC 820 G | 20 LPM | 13,35 kg |
5589.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17718514
|
KNF
329851/338084 |
SC 840 G | 34 LPM | 15,75 kg |
6097.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Chemiefestes Vakuumpumpsystem bestehend aus chemiefester Membran-Vakuumpumpe, Basisplatte, Abscheider saugseitig, Hochleistungskondensator druckseitig und Vakuum-Controller. Automatische, präzise Siedepunkterkennung sowie Siedepunktnachführung mittels integrierter Rampenfunktion.
- Ideal für Rotationsverdampfung und viele weitere Anwendungen, wo präzise Vakuumregelung gefordert ist.
Spezifikation
6 mbar | |
Bürstenlos, DC | |
CE | |
LABOPORT™ Vakuumpumpensystem SC 820 G | |
Weltweit | |
40 °C | |
Gase und Dämpfe | |
Vakuumsystem | |
2 | |
2 | |
Je 1 |
Ferngesteuerter Vakuumregler | |
Membran-Vakuumpumpe, Grundplatte, Abscheider auf Saugseite, Hochleistungskondensator auf Druckseite und Vakuumregler | |
347 x 260 x 416 mm | |
PTFE, FFPM | |
LABOPORT™ | |
5 °C | |
416 mm | |
IP30. | |
Ölfrei | |
0,1 bar |