Learn More
Bochem™ Laboral viereckige Doppelmuffen
Artikelnummer. 10646951
Click to view available options
Enthält:
Innensechskantschrauben
Form:
Quadratisch
Größe:
12 bis 13 mm
Produkttyp:
Laborkreuzmuffen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10646951
Marke: Bochem™ B08600121
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für einen festen Sitz von Klemmen. BOCHEM™ Laboral viereckige Doppelmuffen werden mit Innensechskantschrauben geliefert.
  • Mit Innensechskantschrauben
  • Kombinationsmöglichkeit zur Anpassung des Winkels von 0 bis 360°
Spezifikation
Enthält Innensechskantschrauben
Produkttyp Laborkreuzmuffen
Form Quadratisch
Größe 12 bis 13 mm
Menge Je 1