Learn More
Heinz Herenz Laboratory Bottle CircularLine
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
20 Stück
30 Stück
60 Stück
Beschreibung
- GL32-thread
- Made from sustainable PE-LD with more than 30% made from recycled renewable resources
- PP cap
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0.11 gal. |
| Farbe | Transparent, Natural |
| Material | LDPE |
| Sterilität | Non-sterile |
| Closure Included | Yes |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Graduated | No |
| Öffnung | Wide |
| Form | Round |
| Mehr anzeigen |