missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heinz Herenz Laboratory Bottle CircularLine

Artikelnummer. 30158462
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
20 Stück
30 Stück
60 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30158462

Marke: Heinz Herenz 1083371

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

GL32-thread, made from sustainable PE-LD with more than 30% made from recycled renewable resources.

  • GL32-thread
  • Made from sustainable PE-LD with more than 30% made from recycled renewable resources
  • PP cap

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0.055 gal.
Farbe Transparent, Natural
Material LDPE
Sterilität Non-sterile
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Wide
Form Round
Produkttyp Laboratory Bottle
Autoklavierbar Not Autoclavable
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt