Learn More
Buerkle™ Laborflasche PET steril
Artikelnummer. 16423919 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16423919
Marke: Buerkle™ 03700500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sterile Laborflasche für den Einsatz im Labor und in der Industrie. Gute Sicht auf den Inhalt durch glasklares PET. Platzsparend und absolut dicht. Ideal zur Lagerung und Verpackung von Flüssigkeiten.
  • Steril SAL 10-3 (gemäß ISO 11137)
  • PET kristallklar
  • Mit manipulationssicherem Verschluss (HDPE)
  • Mit angegossener, erhobener Messskala
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material PET