Learn More
Buerkle™ Laborbecher
Artikelnummer. 10493342 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Kapazität (metrisch):
15 l
Artikelnummer. unitSize Kapazität (metrisch)
10493342 1 Stück -
10358722 1 Stück 15 l
2 options
Artikelnummer. 10493342
Marke: Buerkle™ 23060010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Laborbecher – für Transport, Dekantieren und Mischen. Sichere Entleerung mit breitem Ausguss. Griff aus Metall.
  • PE; weiß
  • Mit Inhaltswaage, Graduierung 1000 ml
  • Mit Ausguss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Becher
Graduierungen 1.000 ml
Material Polyethylen
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2,64 gal.
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 290 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Geeignet für Lebensmittel
Griffmaterial Metall
Höhe (metrisch) 280 mm
Enthält Griff
Menge Je 1