Learn More
3M™ Zeta Plus™ Laborkapseln ZB-Serie Medien 25 cm2
Die Zeta Plus™ Filterkapseln der Serie BC mit Medien der Serie ZB eignen sich ideal für die Herstellung von biologisch verarbeiteten, biologischen und molekularen Pharmazeutika, bei denen eine optimale Balance zwischen Durchsatz und Partikelentfernung entscheidend ist.
Marke: 3M™ Zeta Plus™ 7100102711
Beschreibung
- Praktisches und anwenderfreundliches Hilfsmittel zur Bewertung des Zeta Plus Tiefenfilterbereichs
- Es wird eine große Auswahl an Medienkombinationen mit zwei Schichten angeboten, wodurch gradientenstarke Porositätsstrukturen möglich sind, die einen optimalen Durchsatz und eine optimierte Reinigungseffizienz in diversen Anwendungen, von der Zellkulturernte bis zur Feinklärung, liefern.
- BC25 Laborkapseln enthalten dieselben Medien wie die Systeme im Produktionsumfang und sind ideal für die Auswahl der optimalen Medienqualität und Medienkombination bei niedrigen Flüssigkeitsvolumina geeignet
- Die Kapseln sind für die Auswahl der Medienqualität bei niedrigen Flüssigkeitsvolumina geeignet
- Die ZB-Serie bietet die höchste Anionenkapazität aller Zeta Plus Produkte und ermöglicht die Entfernung negativ geladener Kontaminanten
Spezifikation
| Autoklavierbar | |
| Nicht steril | |
| 50 Bis 200 LMH | |
| 2,4 bar | |
| 40 °C |
| Cellulose, Silika, Polymer-Harz | |
| 25 cm2 | |
| Luer-Lock | |
| 4/Pckg. |