Learn More
Knick Elektronische™ Labor-Konduktometer mit Netzkabel, ohne Meßzelle 703
Click to view available options
Schnittstelle:
RS-232
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Messbereiche von 0.000μ S/cm bis 2000 mS/cm
- 1.000 μS/cm bis >1000 mS/cm mit einem Sensor
- Aufzeichnungen für die QM-Dokumentation nach ISO 9000 und GLP
- Kalibrierter analoger Schreiberausgang, galvanisch getrennt
- Sensoface: Überwachung des Sensors und der Geräte
- Automatische Kalibrierung mit Standardlösungen
- EMV nach NAMUR
- RS-232 Schnittstelle für Computer und Drucker
- Gleichzeitige Anzeige von zwei Messwerten
- Eigenständige Uhr
- Absolut dichte Folientastatur
- Robustes Gehäuse
- Schutzkategorie IP 54
- 3 Jahre Garantie
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | RS-232-Schnittstelle für Computer und Drucker, unabhängige Uhr, auslaufsichere Folientastatur, robustes Gehäuse |
| Kalibrierung | Automatische Kalibrierung mit Standardlösungen |
| Bereich (Leitfähigkeit) | Messbereiche von 0,000 µS/cm bis 2000 mS/cm, 1,000 µS/cm bis >1000 mS/cm mit einem Sensor |
| Modell | 703 Laborleitfähigkeitsmessgerät |
| Tastenfeld | Absolut dichte Folientastatur |
| Schnittstelle | RS-232 |
| Typ | Leitfähigkeitsmessgerät |