Learn More
Kirsch Philipp™ Labor-Tiefkühlgerät
Artikelnummer. 10196810
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacity (Metric) Refrigerator:
500 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacity (Metric) Refrigerator Packungsgröße
10196810 500 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10196810 Lieferant Kirsch Philipp™ Lieferanten-Nr. 10050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Umluftkühlung, Schnell-Abtausystem, Schnell-Gefrierfunktion.
  • Umluftkühlung
  • Optimierte Belüftungsplatten zur Minimierung von Temperaturunterschieden im Innenraum
  • Schneller Gefrierzyklus
  • LED-Temperaturanzeige
  • Automatisches Abtauen und Verdampfen des Schmelzwassers
  • Leicht zugängliches Bedienfeld mit Schlüsselschalter
  • Mikroprozessorgesteuerte Temperatur- und Auftauregelung für maximale Temperaturstabilität
  • Speicher für minimale/maximale Temperatur: optischer und akustischer Alarm
  • RS-485 Schnittstelle für computerbasierte Temperaturdokumentation
  • Potentialfreier Kontakt für Alarmübertragung
  • Tür abschließbar
Spezifikation
Typ Labor-Tiefkühlgerät
Capacity (Metric) Refrigerator 500 l
Temperaturbereich (Tiefkühlschrank) -5°bis -20 °C
Einschübe 5 einstellbar
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 24 bis 40 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von Laborchemikalien
Abmessungen (T x B x H) innen 57 x 60 x 140 cm
Energieverbrauch 7.6 kWh/24 h
Frequenz 50/60 Hz
Wirkleistung 640 W
Versandgewicht (metrisch) 170 kg (brutto)