missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Miele Professional™ Laborspüler

Artikelnummer. 15450385 Alle ansehen Miele Produkte
Change view
Click to view available options
:
Modell: 8593; Set mit Dosiermodul und Leitfähigkeitsmessgerät
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15450385 Modell: 8593; Set mit Dosiermodul und Leitfähigkeitsmessgerät
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15450385 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 10123190
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, speziellen Aufbereitungsverfahren und optimal abgestimmtem Zubehör bietet Miele Professional umfassende Systemlösungen zur analysenreinen Aufbereitung der unterschiedlichen Laborgläser.

  • Drehzahlvariable Heizpumpe
  • Effiziente Heißlufttrocknung DryPlus
  • Optimale Reinigungsleistung
  • Optimaler Spüldruck
  • Niedrige Verbrauchswerte
  • Kurze Chargenzeiten
  • Spaltfreier Spülraum
  • Spüldrucküberwachung
  • Sprüharmüberwachung
  • Warmwasseranschluss
  • AD-Wasseranschluss
  • Flüssigdosierung
  • Leitfähigkeitsüberwachung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung PG 8593 WW AD CM Set DOS
Display TouchControl
Produkttyp Labor-Reinigungsgerät für Glaswaren
Zertifizierung/Konformität (EN) 61010-1, EN 61010-2-40, EN 50581-5, CE-Kennzeichnung
Tiefe (metrisch) 600 mm
Höhe (metrisch) 835 mm
Breite (metrisch) 600 mm
Frequenz 50 Hz
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.