Learn More
Wasser in Laborqualität Waternation
Artikelnummer. 30130306 Alle ansehen Waternation Medical Division Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 100 mL
10 x 500 mL
6 x 1000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
6 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30130306 6 x 1000 mL 6 Liter
30130298 10 x 100 mL 1 Liter
30130302 10 x 500 mL 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30130306 Lieferant Waternation Lieferanten-Nr. MLG41000/6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.36 €
    42.02 € / 6 Liter
    Sparen 25.34 €
    37% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wasser mit Laborgütegrad ist Wasser AnalaR Typ 1A Partikelfrei und entspricht den Anforderungen von ASTM D1193-06.
  • Gebrauchsfertig
  • Keine chemischen Zusätze
  • Chargenrückverfolgbarkeit
  • Konformitätsbescheinigung und Analyse
  • Reduzierung teurer Testausfälle aufgrund von Verunreinigungen
  • Hochleistung
  • Hohe Genauigkeit
  • Unterdrücken von wasserbildenden Nebenreaktionen
  • Gewährleisten Sie eine gleichbleibende Leistung über viele Probentypen hinweg.
Das MLG-Sortiment umfasst fünf hochwertige Reinstwasser in verschiedenen Größen, von einfachem deionisiertem Wasser bis hin zu Reinstwasser für die Molekularbiologie, und deckt damit die meisten Anwendungen von Reinstwasserlaboren ab.
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.02
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Wasser
SMILES O
Spezifikation
pH 7
Leitfähigkeit <0.1 μS/cm
Güte Labor
Verpackung PET Plastikflasche
Analysenzertifikat Yes
Menge 6 x 1000 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chromatographie, HPLC, Spurenanalyse, Spektro-Fotografie, Elektrophorese