Learn More
Cytiva Verlängerter Adapter für Laborverteiler für Stopfen Nr. 8
Beschreibung
- Der Laborverteiler wurde für Flexibilität und Reduzierung der Kreuzkontamination entwickelt
- Der Laborverteiler verfügt über austauschbare Adapter für die meisten Trichter und eine Verbindungsvorrichtung zur Verdopplung der Testkapazität bei gleichzeitiger Sterilisation in Standardautoklaven
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Stopfen Nr. 8 |
| Sterilität | Unsteril |
| Anzahl pro Packung | 3/Packung |
| Typ | Verlängert |