Learn More
Cytiva MicroFunnel™ Adapter für Laborverteiler
Artikelnummer. 17114441
Click to view available options
:
Edelstahl
Artikelnummer. 17114441
Marke: Cytiva 4890
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehör: Adapter für MicroFunnel Filtertrichter.
  • Der Laborverteiler wurde für Flexibilität und Reduzierung der Kreuzkontamination entwickelt
  • Der Laborverteiler verfügt über austauschbare Adapter für die meisten Trichter und eine Verbindungsvorrichtung zur Verdopplung der Testkapazität bei gleichzeitiger Sterilisation in Standardautoklaven
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Sterilität Unsteril
Anzahl pro Packung 3/Packung
Typ MicroFunnel Adapter