Learn More
Laborpufferlösung, pH 4,01, rot, Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
Beschreibung
Reagecon produziert das weltweit umfassendste Sortiment an pH-Reagenzien, die für alle Anforderungen von Endanwendern ausgelegt sind. Dieser Laborpuffer wird gemäß strenger Spezifikationen mit einer längeren Haltbarkeit hergestellt und mit einem detaillierten Analysenzertifikat sowie ausführlichem Etikett geliefert. Er ist zur einfacheren Erkennbarkeit farbkodiert.
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 0 °C |
| Siedepunkt | 100 °C |
| Farbe | Rot |
| pH | 4.01 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 250 ml |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Condividi una correzione di contenuto