Learn More
Nickel Electro™ X10 LID FOR CRUCIBLE 30MM DIAMETER STAINLESS
Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Außendurchmesser, metrisch
Benötigt
Autoklavierbar, mattes Material, Produkttyp-Spezifikationen, Menge, Form
- Nicht magnetisch
- Mit dem Wort „Edelstahl“ gestempelt, um die Identifizierung des Materials für die Verwendung zu erleichtern
- Flache Form mit einer Vertiefung zur Zentrierung auf Tiegeln
- Mit eine Verlängerung auf einer Seite, die als Griff dient
- Nutfrei
Nicht magnetisch, glänzende Oberfläche, fugenloser Deckel, Griff
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Menge | 10 Packungen |
| Autoklavierbar | Ja |
| Außendurchmesser (metrisch) | 50 mm |
| Product Type | Tiegeldeckel |
| Form | Flach |