Learn More
Nickel Electro™ X10 LID FOR CRUCIBLE 30MM DIAMETER STAINLESS
Artikelnummer. 11489599 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
11489599 30 mm 10 Stück
11409609 40 mm 10 Stück
11499599 35 mm 10 Stück
11419609 50 mm 10 Stück
4 options
Artikelnummer. 11489599
Marke: Nickel Electro™ 163
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
Außendurchmesser, metrisch
Requires
Autoklavierbar, mattes Material, Produkttyp-Spezifikationen, Menge, Form
Dieser nicht-magnetische Deckel mit glänzender Oberfläche eignet sich für Edelstahltiegel. Der Nickel Electro™ flache Deckel für Labortiegel aus Edelstahl verfügt über eine Vertiefung zur Zentrierung sowie eine Verlängerung auf einer Seite, die als Griff dient.
  • Nicht magnetisch
  • Mit dem Wort „Edelstahl“ gestempelt, um die Identifizierung des Materials für die Verwendung zu erleichtern
  • Flache Form mit einer Vertiefung zur Zentrierung auf Tiegeln
  • Mit eine Verlängerung auf einer Seite, die als Griff dient
  • Nutfrei
Nicht magnetisch, glänzende Oberfläche, fugenloser Deckel, Griff
Specifica
Material Edelstahl
Menge 10 Packungen
Autoklavierbar Ja
Außendurchmesser (metrisch) 30 mm
Product Type Tiegeldeckel
Form Flach
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.