Learn More
Nickel Electro™ Labortiegel aus Edelstahl
Artikelnummer. 12817683 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 mL
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12817683 15 ml 10 Stück
12837683 30 ml 5 Stück
12827683 25 ml 10 Stück
12847683 50 ml 10 Stück
11479599 70 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12817683 Lieferant Nickel Electro™ Lieferanten-Nr. 123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00 €
    96.93 € / 10 Stück
    Sparen 11.07 €
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nickel Electro™ Labortiegel aus Edelstahl sind splitterfest, nahtlos und haben eine helle Oberfläche.
  • Edelstahl
  • Strapazierfähig
  • Nicht magnetisch
  • Nahtlos
  • Bruchsicher
Spezifikation
Material Edelstahl
Max. Temperatur (metrisch) 550 °C
Min. Temperatur (metrisch) -196 °C
Menge 10 Packungen
Kapazität (metrisch) 15 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Außendurchmesser (metrisch) 30 mm
Höhe (metrisch) 30 mm
Product Type Labor-Schmelztiegel