Learn More
Nickel Electro™ Labortiegel aus Edelstahl
Artikelnummer. 12827683 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 mL
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 12827683
Marke: Nickel Electro™ 124
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nickel Electro™ Labortiegel aus Edelstahl sind splitterfest, nahtlos und haben eine helle Oberfläche.
  • Edelstahl
  • Strapazierfähig
  • Nicht magnetisch
  • Nahtlos
  • Bruchsicher
Spezifikation
Material Edelstahl
Max. Temperatur (metrisch) 550 °C
Min. Temperatur (metrisch) -196 °C
Menge 10 Packungen
Kapazität (metrisch) 25 ml
Autoklavierbar Ja
Außendurchmesser (metrisch) 35 mm
Höhe (metrisch) 35 mm
Product Type Labor-Schmelztiegel