Learn More
Nickel Electro™ Labortiegel aus Edelstahl
Nickel Electro™ Labortiegel aus Edelstahl sind splitterfest, nahtlos und haben eine helle Oberfläche.
54.85 € - 143.00 €
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Max. Temperatur (metrisch) | 550 °C |
Min. Temperatur (metrisch) | -196 °C |
Menge | 10 Packungen |
Autoklavierbar | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12817683
|
Nickel Electro™
123 |
15 ml |
97.40 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12837683
|
Nickel Electro™
125 |
30 ml |
54.85 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12827683
|
Nickel Electro™
124 |
25 ml |
106.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12847683
|
Nickel Electro™
126 |
50 ml |
108.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11479599
|
Nickel Electro™
128 |
70 mL |
143.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Edelstahl
- Strapazierfähig
- Nicht magnetisch
- Nahtlos
- Bruchsicher
Spezifikation
Edelstahl | |
-196 °C | |
Ja |
550 °C | |
10 Packungen | |
Labor-Schmelztiegel |