Learn More
Astell Laboratory Standard 43 l Ecofill Benchtop Autoklaven-Komplettpaket für Flaschenmedien
Artikelnummer. 30245615
Ansicht ändern
Click to view available options
Reglertyp:
Expert VGA
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Reglertyp Packungsgröße
30245615 Expert VGA 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30245615 Lieferant Astell Lieferanten-Nr. AMB230XSC
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein automatischer Wasserbefüllungsautoklav, ausgestattet mit gängigen Optionen, die in den meisten Laboren verwendet werden: Lastgesteuerte Prozesssteuerung und Lüfterkühlung (extern), einschließlich Verpackung und Lieferung.
  • Der Laboratory Standard Ecofill Tischautoklav ist mit lastabhängiger Prozesszeitsteuerung und Lüfterkühlung ausgestattet und bietet die von den meisten Laboren benötigte Kühlung und verbesserte Flüssigkeitshandhabungsfähigkeit.
  • Für speziellere Anforderungen stehen weitere optionale Upgrades zur Verfügung, um die Leistungsfähigkeit weiter zu steigern.
  • Astell Die Tischautoklaven von AMB sind in sich geschlossene Sterilisationsgeräte, die keinen Wasseranschluss benötigen und mit einer Standard-Einphasen-Stromversorgung betrieben werden.
  • Alle Kompaktautoklaven sind mit Rollen für einfaches Bewegen ausgestattet.
  • Die Ecofill-Version verfügt über einen integrierten Wassertank und ein eingebautes automatisches Wasserumwälzsystem.
  • Sobald der Wasserbehälter gefüllt ist, liefert er Wasser für bis zu 15 Zyklen und dient gleichzeitig als Auffangbehälter für Kondenswasser und das Wasser, das am Ende jedes Zyklus automatisch aus der Kammer zurückgeführt wird, wodurch der Wasserverbrauch minimiert wird.
  • Kammer aus elektropoliertem Edelstahl 316
  • Grundplatte innerhalb der Kammer
  • Kalibrierung und Validierung verfügbar
  • Kühlsperre
  • Schnell schließender Türmechanismus
  • Fünf vorprogrammierte Zyklen und bis zu 50 verfügbare
  • Schwimmerschalter-Niveauregelung (Wasser)
  • Warmhalte-/Verzögerter Start
  • Kein Wasseranschluss oder Abfluss erforderlich
  • Optimiert für geringen Wasser- und Stromverbrauch
  • Überhitzungsschutz
  • Druckmessgerät
  • Eigenständiges Design, keine Installation erforderlich – einfach mit Wasser befüllen, anschließen und die Maschine ist einsatzbereit.
  • Standard Astell Sicherheitsmerkmale
  • Temperaturbereich von 100 °C bis 138 °C (0,2 - 2,4 bar)
  • Zeitgesteuertes/pulsierendes freies Dampfgaren
  • Vollständig programmierbarer 5,7-in.-Bildschirm. Farb-Touchscreen-Controller
  • USB Schnittstelle zum Herunterladen von Controllerdaten
  • Validierungsport
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Reglertyp Expert VGA
Stromstärke 13 A
Zertifizierung/Konformität PED 2014/68/EU, ISO 17025:2017 (UKAS), IEC 61010, ISO9001:2015
Farbe Schwarz und weiß
Kapazität (angloamerikanisch) 9,46 gal.
Kapazität (metrisch) 43 L
Tiefe (metrisch) Kammer 465 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Kammer 13,58 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 18,31 in.
Durchmesser (metrisch) Kammer 345 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sterilisieren von Glaswaren, Sterilisieren von Instrumenten, Sterilisieren von Flüssigkeiten, Sterilisieren von Medien, Sterilisieren von Abfällen
Länge (angloamerikanisch) 31,8 in.
Länge (metrisch) 808 mm
Produkttyp Tisch-Autoklav
Temperatur (angloamerikanisch) 221 bis 279 °F
Temperatur (metrisch) 100 bis 134 °C
Display VGA (640x480) Farb-TFT + analoger resistiver Touchscreen
Gewicht (metrisch) 95 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 13 A, 50/60 Hz, (N+E)
Schnittstelle VGA (640x480) Farb-TFT + analoger resistiver Touchscreen
Latexfrei Ja
Spannung 230 V
Sterilität Unsteril
Abmessungen (L x B x H) 808 x 520 x 605 mm