Läs mer
Astell Laboratory Standard 63 l Classic Benchtop-Autoklaven-Komplettpaket für Flaschenmedien
Produktkod. 30245622
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Reglertyp:
Expert VGA
Förpackningsstorlek:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Reglertyp Förpackningsstorlek
30245622 Expert VGA 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30245622 Leverantör Astell Leverantörsnummer AMB440XSC
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Visa alla kampanjer
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ein manuell mit Wasser befüllbarer Autoklav, ausgestattet mit gängigen Optionen, wie sie in den meisten Laboren verwendet werden: Lastgesteuerte Prozesssteuerung, Lüfterkühlung (extern) und Kondensatbehälter, inklusive Verpackung und Lieferung.
  • Der Laboratory Standard Classic Tischautoklav ist mit lastabhängiger Prozesszeitsteuerung, Lüfterkühlung und einem Kondensatbehälter ausgestattet und bietet somit die von den meisten Laboren benötigte Kühlung und verbesserte Flüssigkeitshandhabung.
  • Für speziellere Anforderungen stehen weitere optionale Upgrades zur Verfügung, um die Leistungsfähigkeit weiter zu steigern.
  • Astell Die Tischautoklaven von AMB sind in sich geschlossene Sterilisationsgeräte, die keinen Wasseranschluss benötigen und mit einer Standard-Einphasen-Stromversorgung betrieben werden.
  • Alle Kompaktautoklaven sind mit Rollen für einfaches Bewegen ausgestattet.
  • Die Classic-Version erfordert manuelles Befüllen mit Wasser, und während des Zyklus verlässt Kondenswasser das Gefäß über einen Silikonschlauch, der mit einer hitzebeständigen Flasche verbunden werden kann.
  • Kammer aus elektropoliertem Edelstahl 316
  • Grundplatte innerhalb der Kammer
  • Kalibrierung und Validierung verfügbar
  • Kühlsperre
  • Schnell schließender Türmechanismus
  • Fünf vorprogrammierte Zyklen und bis zu 50 verfügbare
  • Schwimmerschalter-Niveauregelung (Wasser)
  • Warmhalte-/Verzögerter Start
  • Kein Wasseranschluss oder Abfluss erforderlich
  • Optimiert für geringen Wasser- und Stromverbrauch
  • Überhitzungsschutz
  • Druckmessgerät
  • Eigenständiges Design, keine Installation erforderlich – einfach mit Wasser befüllen, anschließen und die Maschine ist einsatzbereit.
  • Standard Astell Sicherheitsmerkmale
  • Temperaturbereich von 100 °C bis 138 °C (0,2 - 2,4 bar)
  • Zeitgesteuertes/pulsierendes freies Dampfgaren
  • Vollständig programmierbarer 5,7-in.-Bildschirm. Farb-Touchscreen-Controller
  • USB Schnittstelle zum Herunterladen von Controllerdaten
  • Validierungsport
Specifikationer
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Reglertyp Expert VGA
Stromstärke 13 A
Zertifizierung/Konformität PED 2014/68/EU, ISO 17025:2017 (UKAS), IEC 61010, ISO9001:2015
Farbe Schwarz und weiß
Kapazität (angloamerikanisch) 13,85 gal.
Kapazität (metrisch) 63 L
Tiefe (metrisch) Kammer 671 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Kammer 13,58 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 26,42 in.
Durchmesser (metrisch) Kammer 345 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sterilisieren von Glaswaren, Sterilisieren von Instrumenten, Sterilisieren von Flüssigkeiten, Sterilisieren von Medien, Sterilisieren von Abfällen
Länge (angloamerikanisch) 39,61 in.
Länge (metrisch) 1006 mm
Produkttyp Tisch-Autoklav
Temperatur (angloamerikanisch) 221 bis 279 °F
Temperatur (metrisch) 105 bis 128 °C
Gewicht (metrisch) 130 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 13 A, 50/60 Hz, (N+E)
Frequenz 50/60 Hz
Schnittstelle VGA (640x480) Farb-TFT + analoger resistiver Touchscreen
Latexfrei Nein
Betriebsdruck 0,2 bis 2,4 bar
Programmierbar Ja
Menge Je 1
Spannung 230 V
Sterilität Unsteril
Versandgewicht (metrisch) 147 kg
Abmessungen (L x B x H) 1006 x 520 x 605 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.