Learn More
SHP Steriltechnik AG Labowater DM 2800
Artikelnummer. 31908838
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
31908838 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908838 Lieferant SHP Steriltechnik AG Lieferanten-Nr. 81.2280.000.000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Druckresistente Ionenaustauschpatrone aus hochwertigem Edelstahl, gefüllt mit etwa 20 Litern regenerierbarem Mischbettharz.
  • Ionenaustauschpatrone mit ca. 20 l regenerierbarem Mischbettharz
  • Druckfestes Edelstahlgehäuse (1,4571)
  • Maximaler Betriebsdruck bis zu 10 bar
  • Durchflussrate bis zu 950 l
  • Kapazität: ca. 2800 l bei insgesamt 10° gelösten Feststoffen
  • Reine Wasserqualität: 0,1 bis 20 μ
  • Maximale Wassertemperatur: 30 °C
  • Maße ø x H 239 x 560 mm
  • Verbindung: R 0,75 in. Externes Gewinde
  • Gewicht: ca. 20 kg
Spezifikation
Typ Ionenkartusche
Max. Flussrate 950 L