Learn More
Labplas Twirl'EM™ Sterile Sampling Bags, SafetyTabs
Artikelnummer. 16235272
Change view
Click to view available options
Dicke (angloamerikanisch):
4 mil
Kapazität (metrisch):
1.650 ml
Verschlusstyp:
2 Runddrähte
Farbe:
Klar
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Dicke (angloamerikanisch) Kapazität (metrisch) Verschlusstyp Farbe unitSize
16235272 4 mil 1.650 ml 2 Runddrähte Klar 1000 Stück
1 options
Artikelnummer. 16235272
Marke: Labplas EPL47012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Provide a sterile, secure, contaminant-free pliant container that ensures dependable analysis results. Labplas Twirl'EM™ Sterile Sampling Bags with safety tabs incorporate easy-to-pull tabs that open the bag without risk of contaminating the bag interior. They are useful in a variety of sampling applications, including environmental and surface sampling.
  • Virgin polyethylene tubing
  • Can be heated to 240°C for sterility
  • Large bag mouth opening to facilite insertion of samples
  • Easy pull tabs to open and close the bag with decreased risk of contamination
  • R-Nase, D-Nase, Pyrogen, and BPA free
Applications include:
  • Environmental sampling
  • Surface sampling
  • Carcass sampling
  • Biomedical research
  • Pharmaceutical research
  • Food industry
Certifications
Sterility
Compliance
EPA, FDA, USDA, HACCP
Specifications
Kapazität (metrisch) 1.650 ml
Verschlusstyp 2 Runddrähte
Farbe Klar
Material Polyethylen
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 4 mil