Learn More
Sartorius™ Labsorb™ Papier mit Beschichtung aus Polyethylen
Artikelnummer. 10693822 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
460 x 570 mm
480 x 600 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
10693822 480 x 600 mm 50 Stück
11746055 460 x 570 mm 50 Stück
2 options
Artikelnummer. 10693822
Marke: Sartorius™ FT2601480600K
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einseitig mit Polyethylen beschichtetes Papier mit hoher Saugfähigkeit.
  • Oberflächenschutzpapier
  • Mit der obenliegenden Zellstoffseite nimmt das Papier Flüssigkeiten auf, die durch die Polyethylenschicht gestoppt werden und ein Durchnässen verhindern
  • Mit der Polyethylenseite nach oben eignet es sich zur Rückhaltung von wertvollen oder toxischen Flüssigkeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Labsorb
Material Polyethylen-beschichtet
Menge 50 pro Packung
Typ Papier
Abmessungen (L x B) 480 x 600 mm