Learn More
Sartorius™ Labsorb™ Papier mit Beschichtung aus Polyethylen
Einseitig mit Polyethylen beschichtetes Papier mit hoher Saugfähigkeit.
191.00 € - 239.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Labsorb |
---|---|
Material | Polyethylen-beschichtet |
Menge | 50 pro Packung |
Typ | Papier |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10693822
|
Sartorius™
FT-2-601-480600K |
480 x 600 mm |
239.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11746055
|
Sartorius™
FT-2-601-460570K |
460 x 570 mm |
191.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Oberflächenschutzpapier
- Mit der obenliegenden Zellstoffseite nimmt das Papier Flüssigkeiten auf, die durch die Polyethylenschicht gestoppt werden und ein Durchnässen verhindern
- Mit der Polyethylenseite nach oben eignet es sich zur Rückhaltung von wertvollen oder toxischen Flüssigkeiten
Spezifikation
Labsorb | |
Polyethylen-beschichtet | |
50 pro Packung | |
Papier |