Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container (BPC), Aegis™ 5-14 film, three ports, Luer locks
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7220325
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2.000 ml
2 l
5 l
10 l
20 l
50 l
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
17870607 50 ml 10 Stück
17880667 100 ml 10 Stück
17800677 250 ml 10 Stück
17890607 500 ml 10 Stück
17800617 1 l 10 Stück
17820677 2.000 ml 10 Stück
17840607 5 l 10 Stück
17870667 10 l 10 Stück
17880607 20 l 10 Stück
17860667 50 l 10 Stück
17890667 2 l 10 Stück
11 options
Artikelnummer. 17870607
Marke: Thermo Scientific™ SH31050.11
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Thermo Scientific Labtainer 2D BioProcess Container (BPCs) bestehen aus Aegis 5-14, einer Einweg-Mehrschichtfolie.
Features of the Labtainer 2D BPC include:
• Helps eliminate post-use cleaning steps required with re-useable containers and reduce cross-contamination risks
• Constructed in an ISO 7 cleanroom under cGMP conditions
Applications of the Labtainer 2D BPC include:
• Harvest from, feed into, and collect samples from bioreactors and fermentors
• Prepare and store buffer, culture media, and process liquid
• Collect chromatography feed and fractions
• Harvest, storage, and transport bulk drug product and bulk drug precursors
Customize standard BPC systems for optimized single-use technology
Choose from the industry’s largest component library with over 20,000 unique components that include:
• Fittings—straight, reducing, elbow, T-style, X-style, and cross-style
• Connectors—quick connectors/disconnectors, aseptic connectors and disconnectors, steam-to and steam-through connectors
• Filters—used for bioburden reduction; sterilization grade filters and vent filters
• Tubing—thermoplastic elastomers, platinum-cured silicone
• Sample ports—septum-style and needle-free ports
• Clamps—sliders, pinch, and crimp bands
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 50 ml
Zertifizierung/Konformität ISO 7
Farbe Durchsichtig
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioprocessing
Sterilität Steril
Schlauchstil C-Flex
Filmbeschreibung Aegis 5-14
Anschlussdetail 3 ports
Menge 50 mL