Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 28 film, 3 ports, MPC insert and body connectors, injection site
Artikelnummer. 17820787 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 17820787
Marke: Thermo Scientific™ SS00011I
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Verwenden Sie Labtainer für kleine Mengen für die Probenahme, Ernte, Vorbereitung, Lagerung und den Transport von Prozessflüssigkeiten.
Dieses Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC) 2D-System besteht aus Thermo Scientific™ ASI™ 28 Folie, einer 4-lagigen 12.5 ml-Ethylvinylacetatfolie, die frei von Bestandteilen tierischen Ursprungs ist, und besitzt 3 Anschlüsse (inklusive eines Injektionsanschlusses). Eine große Auswahl an Kapazitäten, Anschlusskonfigurationen und Schlauchausführungen ist erhältlich.
  • Die Verwendung dieses Systems eliminiert Reinigungsschritte, die sonst nach Gebrauch von wiederverwendbaren Behältern notwendig sind, wodurch das Risiko von Kreuzkontaminationen reduziert wird.
  • Alle Labtainer werden in einer ISO 7-Reinraumumgebung unter cGMP-Bedingungen gefertigt.
Anwendungsbereiche:
  • Ernte, Einspeisung und Probennahme in und aus Bioreaktoren und Fermentern
  • Vorbereitung und Lagerung von Puffern, Nährmedien und Prozessflüssigkeiten
  • Sammeln von Flüssigkeiten und Fraktionen bei chromatographischen Applikationen
  • Ernte, Lagerung und den Transport von Arzneimitteln und Arzneimittelausgangsstoffen in Großmengen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Kapazität (metrisch) 100 ml
Enthält 3 Anschlüsse (1 Anschluss für Luer-Lock-Einsatz + Kappe, 1 Anschluss für Luer-Lock-Gehäuse + Kappe, 1 Injektionsstelle)
Material EVA
Schlauchstil EVA
Filmbeschreibung ASI™ 28
Außenverpackung Ein 4 ml-Polybeutel
Anschlussdetail MPC-Einsätze und Gehäuseanschlüsse und Injektionsstelle
Produktlinie Labtainer
Menge 50/Karton
Versandbedingung Raumtemperatur
Sterilisationsmethode Bestrahlt
Abmessungen (L x B x H) 12,7 x 9,1 cm (5,0 x 3,6 in.)
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Länge (metrisch) 12,7 cm
Breite (angloamerikanisch) 3,6 in.
Breite (metrisch) 9,1 cm
Produkttyp BioProcess Container