Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BPC Beutel mit 2 Anschlüssen, Luer Lock und MPC-Einlage
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Labtainer™ BPC-Beutel mit 2 oberen Anschlüssen (Luer-Lock) vereinfachen Sie die Reinigung und Entsorgung und reduzieren Kreuzkontaminationsrisiken für 50 bis zu 2000 ml Volumen an Medien, Puffern, Injektionswasser (W
Labtainer werden mit unserer CX5-14 gefertigt, eine mehrschichtige, aus einer einzigen Bahn bestehende Gussfolie, die in einer cGMP-Anlage hergestellt wird. Unsere Standard-Labtainer eignen sich für eine Vielzahl von Bioprozessanwendungen. Für optimale Passform, Form und Funktion können Labtainer mithilfe der branchenweit größten Komponentenbibliothek angepasst werden.
Leistungsmerkmale:
- 11 Größen von 50 ml bis 50 l
- Die Folie wurde entwickelt, um eine optimale Kombination aus Flexibilität und Haltbarkeit für die Sammlung, Lagerung und den Transport steriler Bioprozessflüssigkeiten zu bieten: hervorragende Spannungsbeständigkeit, Durchstichfestigkeit und physikalische Eigenschaften für eine stabile Inhaltsstruktur
- Gammasterilisiert
- Praktisches Endport-Design mit Griff am gegenüberliegenden Ende
- Platzsparende, ergonomische Alternative zu starrwandigen Ballonflaschen
- Anpassbar über die branchenweit größte Bibliothek mit qualifizierten Komponenten
Empfohlen für:
Probenahme – Entnahme von prozessinternen Proben in einer Vielzahl von Bioprozessstufen
Ernte – Sammlung und Lagerung von Schüttgut aus Bioreaktoren
Lagerung – Sterile Lagerung von Medien, Puffern und Zwischenprodukten
Trennung – Zuführung und Aufnahme steriler Flüssigkeiten aus Trennsystemen
Aufreinigung – Pufferzufuhr zum Aufreinigungssystem, Fraktionssammlung und Lagerung
Befüllung – Steriles Reservoir für Befüllungssysteme
Transport und Versand – Sterile Flüssigkeiten, Puffer, Medien und Zwischenprodukte innerhalb und zwischen den Einrichtungen
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Umgebungsbedingungen |
| Beschreibung | Zellkultur-/Bioprozessbeutel für den Einmalgebrauch, zweidimensional |
| Filmbeschreibung | CX5-14 Single Web Folie |
| Anschlussdetail | Weiblicher Luer-Lock, Reduzierstück 12 in. x 1/4 in. Schlauch, MPC-Einsatz, ohne Leitung |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |