Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ Pro BioProcess Container with BioTitan Retention, CX5-14, 2 ports, end-ported with insert and body luer lock
Artikelnummer. 17863906
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 17863906
Marke: Thermo Scientific™ PL30001.11
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Der Thermo Scientific Labtainer Pro BioProcess Behälter (BPC, BioProcess Container) der nächsten Generation mit BioTitan Retention bietet eine vielseitige Lösung für Liquid-Handling-Anwendungen in Verbindung mit unserem umfassenden Einweg-Portfolio.
Der Labtainer Pro BPC ist eine ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Probenvorbereitung, Zellkulturprozesse, Lagerung und Transport, sowie für kundenspezifische Konfigurationen, die in Ihren speziellen Arbeitsablauf passen. Labtainer Pro BPCs bieten Flexibilität und Sicherheit – ohne Kompromisse. Sie werden in 2D-Kissenform in verschiedenen Größen von 50 ml bis 20 l in einer Vielzahl von Anschlusskonfigurationen angeboten. Labtainer Pro BPCs werden in einer vollständig geschlossenen, hochmodernen Umgebung hergestellt.
Labtainer Pro BPCs mit BioTitan Retention zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:
Zuverlässigkeit:
Der Labtainer Pro BPC wird jetzt mit BioTitan Retention hergestellt, das für eine überragende universelle Retention sorgt und das Risiko von Leckagen und Ausfällen an der Anschlussstelle minimiert. Der Labtainer Pro ist zudem so ausgelegt, dass er mit zwei, drei oder vier Anschlüssen konfiguriert werden kann, ohne dass überzählige Anschlüsse in der Kammer erforderlich sind, wodurch sich weniger potenzielle Fehlerstellen ergeben und kein Flüssigkeitsrückstau entsteht. Das verbesserte Anschlussdesign weist konische Seiten auf, die eine strukturell stärkere Abdichtung ermöglichen. Das Herstellungsverfahren für den Labtainer Pro BPC beinhaltet eine Impulsschweißung zum Einsetzen der Anschlüsse mittels der Labtainer Automated Manufacturing (LAM)-Technologie. Diese vollautomatische Versiegelungsmethode ermöglicht ein höheres Maß an Kontrolle über die angewandte Wärmemenge, sodass eine konsistente und starke Versiegelung des gesamten Endprodukts erreicht wird. Ohne Änderung von Materialien oder Komponenten können Anwender von CX5-14- und Aegis 5-14-basierten Bioprozessbehältern Labtainer Pro BPC mit minimaler oder ohne Qualifizierung einsetzen.
Qualität:
Labtainer Pro BPCs werden nach der Herstellung geprüft, bevor sie verpackt und versendet werden. Außerdem wird ein 100-prozentiger Helium-Integritätstest durchgeführt, der sicherstellt, dass der Kunde nur ein einwandfreies Produkt erhält. Darüber hinaus wurden chargenbasierte Tests auf bakterielles Endotoxin (BET) und Partikelanalysen (PAT) von Labtainer Pro BPC-Produkten gemäß etablierten Industriestandards implementiert. Außerdem wurde die Außenverpackung des Labtainer Pro BPC entwickelt, um Schäden beim Auspacken von scharfen oder anderen Instrumenten zu verhindern und das Außenverpackungsmaterial um ca. 25 % zu reduzieren.
Anwenderfreundlichkeit:
Der obere Griff des Labtainer Pro BPC wurde verbessert, um eine ergonomischere Handhabung zu ermöglichen. Ein zusätzlicher unterer Griff bei den 2-, 5-, 10- und 20-Liter- Modellen ermöglicht eine ergonomischere Handhabung. Die Form der BPC-Kammer wurde ebenfalls neu entworfen, um die Handhabung von größeren BPCs zu erleichtern. Der Labtainer Pro BPC ermöglicht eine optimale Entwässerung durch flache Öffnungen, die nicht zu weit in die Kammer hineinragen, und verfügt über eine Kammergeometrie, die sich zu den Öffnungen hin verjüngt, wodurch das Stauvolumen am Boden des BPCs reduziert wird.
Anpassung von Standard-BPC-Systemen für optimierte Einwegtechnologie
Wählen Sie aus einer der branchenweit größten Komponentenbibliotheken mit über 20,000 einzigartigen Komponenten, die Folgendes enthalten:
  • Anschlüsse: gerade, reduzierend, Winkelstücke, T-Stücke, X-Form und Kreuzform
  • Verbindungsstücke: Schnellkupplungen, aseptische Schnellkupplungen, Verbindungsstücke mit und ohne Dampfdurchlass
  • Filter: zur Reduktion der Gesamtkeimzahl; Filter mit Sterilisationsgütegrad und Belüftungsfilter
  • Schläuche: thermoplastische Elastomere, platingehärtetes Silikon
  • Probenanschlüsse: mit Septum sowie nadelfreie Anschlüsse
  • Klemmen: Schiebe- und Quetschklemmen sowie Crimpschellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioprocessing
Menge 50 mL
Tubing Style TPE