Learn More
Thermo Scientific™ LabTower™ AFT klinisches Reinwassersystem
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Ideal zur Versorgung klinischer Analysatoren. Diese Systeme für 20 oder 40 Liter pro Stunde werden mit Vorbehandlung und integriertem 100-Liter-Tank geliefert.
Thermo Scientific™ LabTower AFT ist ideal zur Versorgung klinischer Analysatoren. Das System mit einer Produktionsrate von 20 oder 40 Liter pro Stunde erhältlich. Beide Versionen werden mit Vorbehandlung und integriertem 100-Liter-Tank geliefert.
Das System nutzt folgende Verfahren zur Wasseraufbereitung:
- Vorbehandlung in einem 10 in.-Filtergehäuse mit 5 μm-Filter und Härtestabilisator zum Schutz der nachgelagerten Aufbereitungsmedien
- Umkehrosmose-Modul zur Entfernung von organischen und anorganischen Verunreinigungen, Mikroorganismen, Partikeln und Kolloiden
- Ionenaustauscher zur Entfernung von gelösten organischen Substanzen und anorganischen Ionen
- Digitale Steuerung zur automatischen Überwachung und Steuerung des Umkehrosmosesystems
- Lichtgeschützer Vorratstank mit Füllstandskontrolle zur vollautomatischen Bereitstellung von Reinwasser
Bestellinformationen:
Dieses Produkt ist nicht überall erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Bakterienretention | 0.99 |
| Leitfähigkeit | 0.1 to 1.0 μS/cm |
| Beschreibung | LabTower AFT 20 |
| Feedwater Connector | R 3/4 in. |
| Flussrate | 20 L/hr. |
| Elektrischer Widerstand | 10 to 1 MΩ·cm |
| Betriebsdruck | 2 to 6 bar |
| Leistungsaufnahme | 0.25 kW |
| RO-Flussrate | 20 l/h |
| Temperaturbereich (metrisch) | 2°C to 35°C |
| Mehr anzeigen |