Learn More
IKA™ Labworldsoft™ 6 Visk
Artikelnummer. 17217539 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
IKA ROTAVISC Viskosimeter
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17217539 IKA ROTAVISC Viskosimeter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17217539 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0020101872
Verfügbar ab: 26-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Labworldsoft™ 6 Visc Software ermöglicht die Automatisierung von Laborprozessen, indem sie ROTAVISC Viskosimeter über einen PC mit anderen Geräten, wie einem Thermostat, verbindet.
  • Ermöglicht die Automatisierung von Laborprozessen durch die Verbindung von IKA™ ROTAVISC Viskosimetern mit anderen Geräten, wie einem Thermostat, über einen PC
  • Einfache Aufzeichnung von Messprozessen und -parametern für Analyse und Dokumentation
  • Überwachen und steuern Sie die Parameter der Probe, z. B. Temperatur- und pH-Messungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) IKA ROTAVISC Viskosimeter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Datendokumentation und Gerätesteuerung über PC