Learn More
Brady™ LABXPERT™ Freezerbondz Druckeretiketten
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
0,8 in.
1 in.
1,2 in.
Höhe (angloamerikanisch):
0,3 in.
0,5 in.
1,5 in.
1,9 in.
Größe (metrisch):
Für 0,5- bis 100 ml-Fläschchen
Für 0.6 ml Fläschchen
Für 1.0 bis 8.0 ml-Fläschchen
Für 1.5 bis 2.0 ml-Fläschchen
Für 12 bis 24 ml-Fläschchen
Enthält:
N.A.
Sekundäretikett, 0,953 cm (0,375 Zoll) Durchmesser
Packungsgröße:
1 ROLL
Descripción
LABXPERT™ Rundumetiketten aus Nylongewebe (B-499) sind hochflexibel und passen sich an stark gekrümmte Oberflächen wie Draht und Kabel an.
- Mattweißes, polyamidbeschichtetes Nylongewebe mit permanentem Acrylklebstoff und Tauglichkeit für den Thermotransferdruck
- Für den Einsatz in Innenräumen empfohlen
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
- All-in-One-Kassette mit Etikettenzufuhr und Farbband der R-4300 Serie
Especificaciones
Especificaciones
| Zertifizierung/Konformität | UL |
| Beschreibung | Oberflächenmontage |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Farbe | Schwarz, Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Etikett |
| Material | Nylongewebe |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flaschen, Zentrifugenröhrchen, Kryoröhrchen, Eppendorf Tube, Universalidentifikation, laborinterne Identifikation, Plattenidentifikation, Petrischale, Röhrchen, Fläschchen |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido