Learn More
Brady™ LABXPERT™ Freezerbondz Druckeretiketten
Beschreibung
LABXPERT™ Rundumetiketten aus Nylongewebe (B-499) sind hochflexibel und passen sich an stark gekrümmte Oberflächen wie Draht und Kabel an.
- Mattweißes, polyamidbeschichtetes Nylongewebe mit permanentem Acrylklebstoff und Tauglichkeit für den Thermotransferdruck
- Für den Einsatz in Innenräumen empfohlen
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
- All-in-One-Kassette mit Etikettenzufuhr und Farbband der R-4300 Serie
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | UL |
| Beschreibung | Oberflächenmontage |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Farbe | Schwarz, Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Etikett |
| Material | Nylongewebe |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flaschen, Zentrifugenröhrchen, Kryoröhrchen, Eppendorf Tube, Universalidentifikation, laborinterne Identifikation, Plattenidentifikation, Petrischale, Röhrchen, Fläschchen |
| Mehr anzeigen |