Learn More
Brady™ LABXPERT™ Freezerbondz Druckeretiketten
Artikelnummer. 10654153
Change view
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
0,8 in.
1 in.
1,2 in.
Höhe (angloamerikanisch):
0,3 in.
0,5 in.
1,5 in.
1,9 in.
Größe (metrisch):
Für 0,5- bis 100 ml-Fläschchen
Für 0.6 ml Fläschchen
Für 1.0 bis 8.0 ml-Fläschchen
Für 1.5 bis 2.0 ml-Fläschchen
Für 12 bis 24 ml-Fläschchen
Enthält:
N.A.
Sekundäretikett, 0,953 cm (0,375 Zoll) Durchmesser
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) Größe (metrisch) Enthält unitSize
10654153 1 in. 0,5 in. Für 1.5 bis 2.0 ml-Fläschchen Sekundäretikett, 0,953 cm (0,375 Zoll) Durchmesser 1 ROLL
10337702 1,2 in. 1,5 in. Für 12 bis 24 ml-Fläschchen N.A. 1 ROLL
10357702 0,8 in. 0,3 in. Für 0.6 ml Fläschchen N.A. 1 ROLL
10444132 1 in. 0,5 in. Für 1.0 bis 8.0 ml-Fläschchen N.A. 1 ROLL
11738622 1 in. 1,9 in. Für 0,5- bis 100 ml-Fläschchen N.A. 1 ROLL
5 options
Artikelnummer. 10654153
Marke: Brady™ 060949
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
LABXPERT™ Rundumetiketten aus Nylongewebe (B-499) sind hochflexibel und passen sich an stark gekrümmte Oberflächen wie Draht und Kabel an.
  • Mattweißes, polyamidbeschichtetes Nylongewebe mit permanentem Acrylklebstoff und Tauglichkeit für den Thermotransferdruck
  • Für den Einsatz in Innenräumen empfohlen
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
  • All-in-One-Kassette mit Etikettenzufuhr und Farbband der R-4300 Serie
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL
Beschreibung Oberflächenmontage
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Schwarz, Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Nylongewebe
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zentrifugenröhrchen, Eppendorf-Röhrchen, laborinterne Identifikation, Röhrchen, Fläschchen, Fläschenverschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) LabXpert™ Drucker
Enthält Sekundäretikett, 0,953 cm (0,375 Zoll) Durchmesser
Etiketten pro Zeile 1
Menge 300/Packung
Form Rechteck mit gerundeten Ecken
Größe (metrisch) Für 1.5 bis 2.0 ml-Fläschchen
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0065 in.
Dicke (metrisch) 0.165 mm
Dimensions (LxW) 0,5 x 1 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Höhe (metrisch) 1.2 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,37 in.
Durchmesser (metrisch) 0.9 cm