missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lactase Antibody (CL14133) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Lactase Monoclonal antibody specifically detects Lactase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Lactase |
| Anwendungen | Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL14133 |
| Konjugat | Janelia Fluor 669 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | EC 3.2.1, LAC, lactase, Lactase-glycosylceramidase, lactase-phlorizin hydrolase, LPH1, LPHlactase-phlorizin hydrolase-1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P09848, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?