missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lactate Dehydrogenase A/LDHA Antibody (2066A), PerCP, R&D Systems™

Artikelnummer. 18043236 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18043236 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18043236

Marke: Novus Biologicals MAB9216PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Lactate Dehydrogenase A/LDHA Monoclonal specifically detects Lactate Dehydrogenase A/LDHA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Lactate Dehydrogenase A/LDHA
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 2066A
Konjugat PerCP
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias Cell proliferation-inducing gene 19 protein, EC 1.1.1, EC 1.1.1.27, GSD11, lactate dehydrogenase A, lactate dehydrogenase M, LDH muscle subunit, LDH1, LDH-A, LDHM, LDH-M, L-lactate dehydrogenase A chain, proliferation-inducing gene 19, Renal carcinoma antigen NY-REN-59
Gensymbole LDHA
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen rhLDH-A aa2-92
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cancer, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Mitochondrial Mediated Pathway, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3939
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.