missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lactate Dehydrogenase A/LDHA Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP1-48336PCP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Lactate Dehydrogenase A/LDHA Polyclonal antibody specifically detects Lactate Dehydrogenase A/LDHA in Human, Mouse, Porcine, Bovine samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
| Lactate Dehydrogenase A/LDHA | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Pig, Bovine | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| PerCP | |
| Cell proliferation-inducing gene 19 protein, EC 1.1.1, EC 1.1.1.27, GSD11, lactate dehydrogenase A, lactate dehydrogenase M, LDH muscle subunit, LDH1, LDH-A, LDHM, LDH-M, L-lactate dehydrogenase A chain, proliferation-inducing gene 19, Renal carcinoma antigen NY-REN-59 | |
| Synthetic peptide made to a C-terminal portion of the human Lactate Dehydrogenase A protein (within residues 280-332). [Swiss-Prot# P00338] | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Mitochondrial Mediated Pathway, Neuroscience | |
| 3939 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur