Learn More
Lactate Dehydrogenase B Antibody (15), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30279579 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30279579 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 30279579
Marke: Novus Biologicals NBP343433
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Lactate Dehydrogenase B Monoclonal antibody specifically detects Lactate Dehydrogenase B in Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Lactate Dehydrogenase B
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 15
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.5-2ug/mL, Immunohistochemistry 5-20 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 5-20 μg/mL, Immunoprecipitation
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 50% glycerol
Gen-Alias EC 1.1.1, EC 1.1.1.27, lactate dehydrogenase B, LDH heart subunit, LDH-B, LDH-H, L-lactate dehydrogenase B chain, Renal carcinoma antigen NY-REN-46, TRG-5
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Immunized with recombinant Rat Lactate Dehydrogenase B (Uniprot#: P42123; Met1∽Leu334)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet HIF Target Genes, Hypoxia, Mitochondrial Mediated Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3945
Zielspezies Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2b κ