Learn More
Lactat-Lösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12962135 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12962135 100 ml Flasche 100 Milliliter
12972135 250 ml Flasche 250 Milliliter
12982135 500 ml Flasche 500 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 12962135
Lieferant: Fisher Chemical A 023 100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
Summenformel CH3CH(OH)COO-
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Laktat
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
Solvent or Matrix Water
Menge 100 ml