Learn More
Milchsäure, Lithiumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3776545 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5g
25 g
100 g
500g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10485651
Marke: Thermo Scientific Acros 413330050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 867-55-0 | C3H5LiO3 | 96.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 867-55-0
Summenformel C3H5LiO3
Molekulargewicht (g/mol) 96.01
MDL-Nummer MFCD00065399
InChI-Schlüssel GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium lactate, lithium 2-hydroxypropanoate, lactic acid, lithium salt, dl-lactic acid lithium salt, propanoic acid, 2-hydroxy-, monolithium salt, lithium 1+ ion lactate, l-+-lactic acid lithium salt, lithotab lactate, acmc-20akmj, lithium s-lactate
PubChem CID 23673452
IUPAC-Name Lithium;2-Hydroxypropanoat
SMILES [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Specifications
Chemischer Name oder Material Lactic acid, lithium salt
Extinktion 10 % wässrige Lösung, 10 % wässrige Lösung bei 0 nm, max. 0,07 bei 260 nm
Farbe Weiß
pH 6 bis 9 (1% Lösg.)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.99
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OH)CO2Li
Menge 5g
Beilstein 03, IV, 633
Formelmasse 96.01
Reinheit (%) ≥98.5%
Güte Extrarein
Physikalische Form Kristallpulver