Learn More
Milchsäure, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15276166 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15276166 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15276166 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. S2342
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.32 €
    45.95 € / 1 Milliliter
    Sparen 8.37 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
L(+)-Milchsäure79-33-41000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Specifications
Chemischer Name oder Material Milchsäure
Verpackung 2 ml Ampulle aus bernsteinfarbenem, vorgekerbtem Glas
CAS 50-21-5, 7732-18-5
CAS Min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Berichte aus dem Analysezertifikat zielen auf Analyten mit einer ±Genauigkeit von 2 % und korrigieren die Reinheit des Rohmaterials.
CAS Max. % 0.1, 99.9
Summenformel C3H6O3
MDL-Nummer MFCD00004520
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
InChI-Schlüssel JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
SMILES CC(O)C(O)=O
IUPAC-Name 2-Hydroxypropionsäure
Solvent or Matrix Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 90.08
PubChem CID 612
Menge 1 ml
ChEBI CHEBI:78320
Show More Show Less
Produkt nur für den Laborgebrauch