Learn More
Lactitolmonohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359699
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11359699 5 g 5 Gramm
11345349 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359699 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21016.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 81025-04-9 | C12H26O12 | 362.328 g/mol
Lactitol monohydrate is used in low fat foods, anthelmintic, cosmetic and pharmaceutical excipients. It is used in sugar-free candies, cookies, chocolate and ice cream. It is a laxative, which used to treat constipation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Lactitol-Monohydrat wird in fettarmen Lebensmitteln, anthelmintischen, kosmetischen und pharmazeutischen Hilfsstoffen verwendet. Es wird in zuckerfreien Süßigkeiten, Keksen, Schokolade und Eis verwendet. Es ist ein Abführmittel zur Behandlung von Verstopfung.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81025-04-9
Summenformel C12H26O12
Molekulargewicht (g/mol) 362.328
MDL-Nummer MFCD00150767
InChI-Schlüssel LXMBXZRLTPSWCR-XBLONOLSSA-N
Synonym lactitol monohydrate, d-lactitol monohydrate, lactitol hydrate, unii-uh2k6w1y64, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-d-glucitol monohydrate, d-glucitol, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-, monohydrate, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-d-glucitol, portolac tn, 2s,3r,4r,5r-4-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxyhexane-1,2,3,5,6-pentol;hydrate
PubChem CID 3067270
IUPAC-Name (2S,3R,4R,5R)-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexan-1,2,3,5,6-Pentol;hydrat
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC(C(CO)O)C(C(CO)O)O)O)O)O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lactitol monohydrate
Schmelzpunkt 95°C to 98°C
Menge 5 g
Merck Index 14,5340
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 362.33 (344.31 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%